Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo Delrin™, 72 x 16 mm
Moldeadas en una sola pieza continua. Las gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo Fisherbrand™ Delrin™ de 72 x 16 mm son muy resistentes al calor y a los ataques químicos.
Marca: Fisherbrand™ HS27512B
17.71 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
- Polioximetileno (POM) reforzado con fibra de vidrio Delrin™
- Ofrece buena resistencia química y térmica (de -40 a +140°C).
- Exclusivas aberturas con forma de lágrima para mayor nivel de retención de los tubos
- Esterilizables en autoclave
- Coordenadas moldeadas para la orientación de los tubos
- Diseño estable para su uso en baños de agua
- Área de etiquetado plana para facilitar la identificación
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo | |
Azul | |
Polioximetileno reforzado con fibra de vidrio | |
Aberturas en forma de lágrima | |
Yes, When Empty | |
Tubos de ensayo de 5 a 10 ml | |
Unidad | |
127 mm | |
250 mm | |
70 mm | |
16 mm |
Esterilizable en autoclave | |
Tubos (16 mm), Tubos (de 5 a 10 ml) | |
72 | |
2 Tiers | |
No estéril | |
1 | |
127 x 250 x 70mm | |
5 in | |
9.8 in. | |
2,8 in |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
New Offer Ahorre hasta un 85%