Learn More
Di-terc-butil peróxido, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10607963
Di-terc-butil peróxido, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10607963
250 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Código de producto. 10607963
Marca: Thermo Scientific Acros 349932500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Iniciadores radicales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-05-4
Fórmula molecular C8H18O2
Peso molecular (g/mol) 146.23
Número MDL MFCD00008803
Clave InChI LSXWFXONGKSEMY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo di-tert-butyl peroxide, tert-butyl peroxide, di-t-butyl peroxide, cadox, peroxide, bis 1,1-dimethylethyl, dtbp, trigonox b, t-butyl peroxide, cadox tbp, kayabutyl dMostrar másMostrar menos
PubChem CID 8033
SMILES CC(C)(C)OOC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-tert-butyl peroxide
Punto de fusión -30 °C
Densidad 0.8000g/mL
Punto de ebullición 109°C to 110°C
Temperatura de inflamación 6°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.1% max. Tert-butyl hydroperoxide (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (CH3)3COOC(CH3)3
Índice de refracción 1.3880 to 1.39
Cantidad 250 g
Índice Merck 15, 3508
Gravedad específica 0.8
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Nombre IUPAC 2-terc-butilperoxi-2-metilpropano
Viscosidad 0.9 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.23
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0458806 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number349930050,349932500,349931000
Número de loteA0469136 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/01/2025 Catalog Number349930050,349932500,349931000
Número de loteA0443993 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/02/2024 Catalog Number349930050,349932500,349931000
Número de loteA0458806 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/12/2023 Catalog Number349930050,349932500,349931000
Número de loteA0403582 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number349930050,349932500,349931000
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Di-tert-butyl peroxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Peróxido orgánico Tipo E y F
Indicaciones de peligro
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H242-Peligro de incendio en caso de calentamiento.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • Multiple Manufacturers
    Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.
    Promo Code: 25908
    Expires2025-03-31
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Di-terc-butil peróxido, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >