Learn More
Dietil ftalato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10376080
Dietil ftalato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10376080
25 mL, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Código de producto. 10376080
Marca: Thermo Scientific 114520250
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84-66-2
Fórmula molecular C12H14O4
Peso molecular (g/mol) 222.24
Número MDL MFCD00009111
Clave InChI FLKPEMZONWLCSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl phthalate, phthalic acid diethyl ester, ethyl phthalate, anozol, neantine, phthalol, solvanol, diethyl o-phthalate, palatinol a, placidol e
PubChem CID 6781
ChEBI CHEBI:34698
Nombre IUPAC benceno-1,2-dicarboxilato de dietilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl phthalate
Nombre de nota 99%
Densidad 1.1180g/mL
Punto de ebullición 298.0°C to 299.0°C
Temperatura de inflamación 156°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5010 to 1.5030
Cantidad 25 mL
Beilstein 09,798
Índice Merck 15,7483
Gravedad específica 1.118
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,diethyl ether,acetone,,benzene,chloroform,carbon tetrachloride
Viscosidad 12 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.24
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0444150 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number114520250,114520025,114520100,114520010
Número de loteA0420973 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/01/2023 Catalog Number114520250,114520025,114520100,114520010
Número de loteA0416398 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/12/2022 Catalog Number114520250,114520025,114520100,114520010
Número de loteA0444150 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/07/2022 Catalog Number114520250,114520025,114520100,114520010
Número de loteA0437061 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog Number114520250,114520025,114520100,114520010
RUO – Research Use Only
Título del producto
Dietil ftalato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >