Learn More
Diyodometano, 99 %, estab., Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11442817
Diyodometano, 99 %, estab., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442817
250 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
250 g
500 g
1000 g
Código de producto. 11442817
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15457.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Diiodomethane is used to determine the density of minerals and other solid samples due to its high density. It is used as an optical contact liquid to determine the refractive index of certain gemstones. In simmons-smith reaction, it acts as a reagent to generate methylene (carbine) free radical. It reacts with olefins to prepare cyclopropanes with high stereo specificity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el diyodometano se utiliza para determinar la densidad de los minerales y otras muestras sólidas debido a su alta densidad. Se utiliza como líquido de contacto óptico para determinar el índice de refracción de ciertas piedras preciosas. En la reacción de Simmons-Smith, actúa como reactivo para generar un radical libre de metileno (carbina). Reacciona con olefinas para preparar ciclopropanos con alta estereoespecificidad.
Solubilidad
miscible con alcohol y éter. Ligeramente miscible con agua.
Notas
sensible a la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con sales de metales alcalinos, agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, metales, litio, potasio, sodio, óxidos de sodio y aleaciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-11-6
Fórmula molecular CH2I2
Peso molecular (g/mol) 267.84
Número MDL MFCD00001079
Clave InChI NZZFYRREKKOMAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylene iodide, methane, diiodo, methylene diiodide, mi-gee, dijodmethan, methylenjodid, dijodmethan czech, methylenjodid czech, di-iodomethane, diiodo-methaneMostrar másMostrar menos
PubChem CID 6346
Nombre IUPAC diyodometano
SMILES ICI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diiodomethane
Nombre de nota stabilized
Punto de fusión 5°C to 6°C
Densidad 3.322
Punto de ebullición 180°C to 181°C (decomposition)
Temperatura de inflamación None
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%, stab.
Índice de refracción 1.74
Cantidad 250 g
Número UN UN2810
Beilstein 1696892
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,6066
Información de solubilidad Miscible with alcohol and ether. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.84
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0458435 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberA15457.18,A15457.14,A15457.36,A15457.22,A15457.0B,A15457.30
Número de lote10242953 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/10/2023 Catalog NumberA15457.18,A15457.14,A15457.36,A15457.22,A15457.0B,A15457.30
Número de lote10235551 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/08/2023 Catalog NumberA15457.18,A15457.14,A15457.36,A15457.22,A15457.0B,A15457.30
Número de lote10237212 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/08/2023 Catalog NumberA15457.18,A15457.14,A15457.36,A15457.22,A15457.0B,A15457.30
Número de loteI9400A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA15457.18,A15457.14,A15457.36,A15457.22,A15457.0B,A15457.30
RUO – Research Use Only
Título del producto
Diyodometano, 99 %, estab., Thermo Scientific Chemicals >