Learn More
Lovibond™ Comparator Disc
Lovibond™ Comparator Disc uses an array of glass fade-free color match standards for chemical test color comparison.
172.00€ - 384.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Comparator 2000+
Tipo Disco comparador de color
Ver más especificaciones
Productos 15
Código de producto Marca Analitos Descripción temp Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Analitos Descripción temp Precio Cantidad y disponibilidad  
13131681
Ver documentos Detalles de la promoción
Lovibond™
221130
Valor de pH Disco 2/1J 6,8, 7, 7,2, 7,4, 7,6, 7,8, 8, 8,2, 8,4
188.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
13176030
Ver documentos Detalles de la promoción
Lovibond™
221080
Valor de pH Disco 2/1E 4,4, 4,6, 4,8, 5, 5,2, 5,4, 5,6, 5,8, 6
185.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
13186030
Ver documentos Detalles de la promoción
Lovibond™
221110
Valor de pH Disco 2/1H 6, 6,2, 6,4, 6,6, 6,8, 7, 7,2, 7,4, 7,6
185.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
13111681
Ver documentos Detalles de la promoción
Lovibond™
230100
Hierro Disco 3/116 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 1,0 mg/l
185.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
13191671
Ver documentos Detalles de la promoción
Lovibond™
234010
Cloro (DPD) Disco 3/40A 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 1,0 mg/l
185.00€
paquete de 2000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
13126040
Ver documentos Detalles de la promoción
Lovibond™
233930
cloro Disco 3/40K 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mg/l
185.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
13101681
Ver documentos Detalles de la promoción
Lovibond™
234020
cloro Disco 3/40B 0,2, 0,4, 0,6, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0 mg/l
185.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
13166030
Ver documentos Detalles de la promoción
Lovibond™
221030
Valor de pH Disco 2/1B 2,8, 3, 3,2, 3,4, 3,6, 3,8, 4, 4,2, 4,4
185.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
13116040
Ver documentos Detalles de la promoción
Lovibond™
230070
Amoníaco Disco 3/113 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,8, 1,0 mg/l de N
185.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
13146040
Ver documentos Detalles de la promoción
Lovibond™
232110
cloro Disco 3/2 Hypo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 % p/p disponible de Cl2
384.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
13106040
Ver documentos Detalles de la promoción
Lovibond™
237000
Ortofosfato Disco 3/70 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 mg/l de PO4
185.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12744527
Ver documentos Detalles de la promoción
Lovibond™
283120
Amoníaco Disco NAB 0,08, 0,24, 0,28, 0,32, 0,36, 0,4, 0,44, 0,48, 0,52 mg/l de NH3
185.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12784527
Ver documentos Detalles de la promoción
Lovibond™
283680
Oxígeno disuelto NOE disco 0, 0,005, 0,01, 0,015, 0,03, 0,055, 0,08, 0,1, 0,12 ml/l
185.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12794527
Ver documentos Detalles de la promoción
Lovibond™
283700
Hidracina Disco: NOH 0, 0,5, 1, 2 3, 4, 6, 8, 10 ug
185.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
13121681
Ver documentos Detalles de la promoción
Lovibond™
230360
Nitrato Disco 3/142 10-100 ppm de N Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
El disco comparador Lovibond™ utiliza una serie de patrones de coincidencia de color sin desvanecimiento del vidrio para la comparación de colores de pruebas químicas.
  • Easy to use, visual assessment of the sample – simply rotate disc for colour match
  • Glass fade-free standards for longevity of use
  • Shock resistant, scratch risistant
  • Optional lighting units for guaranteed lighting conditions 24 hours/day
  • Optional Nessleriser systems for longer path lengths
  • More than 400 color discs are available for the Comparator 2000+
  • Lovibond™ color standards consisist exclusively of through-and-through colored and flat-ground glasses
Especificaciones
Especificaciones
Comparator 2000+
Disco comparador de color