Learn More
Gilson™ Pipetas serológicas de plástico desechables
Estas pipetas serológicas de plástico desechables son adecuadas para aplicaciones diarias de cultivo celular, biología molecular y microbiología y se recomiendan para su uso con el controlador de pipetas Gilson™ MACROMAN™.Ideal para científicos que necesitan transferir fácilmente y rápidamente alícuotas líquidas de un recipiente a otro con precisión.
Marca: Gilson™ F110125
Descripción
- Fabricado con poliestireno USP Clase VI y libre de contaminantes que alteran experimentos
- Esterilizadas con rayos gamma, no pirogénicas y certificadas sin ARNasa/ADNasa detectable
- Incluye un tapón de fibra de poliéster que ofrece un alto nivel de protección contra el pipeteo y la contaminación por líquidos y aerosoles
- Identifique fácilmente los tamaños mediante anillos codificados por colores
- Marcado con graduaciones ascendentes y descendentes, así como graduaciones negativas, lo que permite una dispensación precisa y cómoda de líquidos
- Se recomienda su uso con el controlador de pipetas Gilson™ MACROMAN™, pero se puede utilizar con cualquier controlador de pipetas
Especificaciones
Poliestireno, polipropileno | |
0,1 mL y 1 mL | |
A granel (20 bolsas de 25 pipetas) | |
5 mL | |
Pipeta serológica | |
Controlador de pipeta Gilson™ MACROMAN™ |
Estéril | |
500 pipetas | |
Transparente | |
348,15 mm | |
Sí |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron