Learn More
DL-2-octanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10155253
DL-2-octanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10155253
2.5 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Código de producto. 10155253
Marca: Thermo Scientific Acros 129410025
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-96-6
Número MDL MFCD00004591
Clave InChI SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-octanol, 2-octyl alcohol, hexylmethylcarbinol, 2-hydroxyoctane, sec-caprylic alcohol, 1-methylheptanol, methylhexylcarbinol, 1-methylheptyl alcohol, dl-2-octanol, n-octan-2-olMostrar másMostrar menos
PubChem CID 20083
ChEBI CHEBI:37869
Nombre IUPAC octan-2-ol
SMILES CCCCCCC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-2-Octanol
Punto de fusión -38.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8100g/mL
Punto de ebullición 174.0°C to 181.0°C
Temperatura de inflamación 72°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H18O
Fórmula lineal CH3(CH2)5CH(OH)CH3
Índice de refracción 1.4250 to 1.4270
Cantidad 2.5 L
Beilstein 01, 419
Fieser 01,109
Índice Merck 15, 6841
Gravedad específica 0.81
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether, soluble in most organic solvents
Peso molecular (g/mol) 130.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0465842 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/09/2024 Catalog Number129410025,129410010,129411000,129410050
Número de loteA0442116 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/05/2022 Catalog Number129410025,129410010,129411000,129410050
Número de loteA0440960 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/04/2022 Catalog Number129410025,129410010,129411000,129410050
Número de loteA0407536 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/10/2021 Catalog Number129410025,129410010,129411000,129410050
Número de loteA0435381 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/10/2021 Catalog Number129410025,129410010,129411000,129410050
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-2-Octanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
DL-2-octanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >