Learn More
DL-Lysine, MedChemExpress
MedChemExpress DL-Lysine is a racemic mixture of the D-Lysine and L-Lysine. Lysine is an α-amino acid that is used in the biosynthesis of proteins.

83.70€ - 117.45€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | DL-Lysine |
---|---|
CAS | 70-54-2 |
Color | White |
Notas de grado de pureza | Research |
Fórmula molecular | C6H14N2O2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16441158
![]() |
Medchem Express
HY-B2236 |
5 g |
117.45€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16432399
![]() |
Medchem Express
HY-B2236 |
1 g |
83.70€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
DL-Lysine is a racemic mixture of the D-Lysine and L-Lysine. Lysine is an α-amino acid that is used in the biosynthesis of proteins.Especificaciones
DL-Lysine | |
White | |
C6H14N2O2 | |
H2O : 100 mg/mL (684.04 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (6.84 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) | |
146.19 | |
98.0% | |
Sólido |
70-54-2 | |
Research | |
(±)-2,6-Diaminocaproic acid | |
NC(CCCCN)C(O)=O | |
146.19 | |
Research |
Seguridad y manipulación
H302∣H315∣H319∣H335
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.