Learn More
Gibco™ DPBS, calcio, magnesio
GREENER_CHOICE
DPBS, calcio, magnesio
Marca:  Gibco™ 14040174
222.32 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11500466
  • 276.00€ / 1 set
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
La solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco (DPBS) es una solución salina equilibrada utilizada para diversas aplicaciones de cultivos celulares, tales como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de muestras de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos. Las formulaciones con calcio y magnesio se utilizan generalmente como medios de transporte o para la preparación de reactivos. Ofrecemos una gran variedad de formulaciones de DPBS Gibco™ para una amplia gama de aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El DPBS Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de productos sanitarios con certificación según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de DPBS Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.). Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sin piruvato sódico
De 2° a 8 °C
DPBS, calcio y magnesio, 10 x 500 ml, concentración 1X, pH de 7,0 a 7,2, osmolalidad de 270 a 310 mOsm/kg, calcio, sales inorgánicas de magnesio, clasificación sin material de origen animal, 36 meses de vida útil, almacenamiento de 2 a 8 °C, para cultivo de células de mamíferos
Cultivo de células de mamífero
Desde 7 hasta 7,2
Líquido
500 mL
1 X
10 x 500 mL
De 270 a 310 mOsm/kg
Para uso diagnóstico in vitro
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Gibco™ DPBS, calcio, magnesio > 10 x 500 ml