Learn More
IKA™ Termobloque seco 1 Código de producto.: 13470607
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
IKA™ Termobloque seco 1
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13470607 Tienda IKA Productos
De 220 a 240/115/100 V, 50/60 Hz
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
De 220 a 240/115/100 V, 50/60 Hz
Código de producto. 13470607
Marca: IKA™ 0004025100
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Sin sustancias que dañen al medioambiente
    • No tóxico
    • Seguro para la capa de Ozono
    • Reciclable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Aleación de aluminio
Humedad relativa 80 %
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +5 °C a 100 °C
Tipo Baño seco/bloque
N.º de bloques 1
Temporizador Sí
Anchura (métrico) 151 mm
Altura (métrico) 73 mm
Requisitos eléctricos De 220 a 240/115/100 V, 50/60 Hz
Tensión De 220 a 240/115/100 V
Vataje 165 W
Frecuencia 50/60 Hz
Título del producto
IKA™ Termobloque seco 1 >