Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Vaso, forma alta, sin pico
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Los vasos de precipitados son recipientes cilíndricos con una pared lateral recta. Gracias a esta forma, los vasos de precipitados son recipientes de laboratorio que se utilizan universalmente. Suelen servir como vasos de cocina, recipientes de recogida y para preparar, mezclar y calentar soluciones. Se puede llenar fácilmente gracia a la gran apertura del recipiente. Los vasos de precipitados están disponibles en varias formas y tamaños: altos y bajos, con o sin boquilla, con o sin escala.
- Sin boquilla
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
- Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) | 38 mm |
Capacidad (métrico) | 50 ml |
Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
Para utilizar con (aplicación) | Calentamiento; dilución de soluciones; mezcla de varios componentes; medición de cantidades de líquido |
N.° por paquete | 10/paq. |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Ofertas que rompen los precios en cristalería de laboratorio
Hágase con vasos de precipitados, matraces y mucho más antes de que desaparezcan estas ofertas.Promo Code: 24123Expires: 2025-06-14
New Offer Ahorrar ahora