Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Matraz Erlenmeyer, cuello ancho
Debido a su forma cónica es idóneo para mezclar líquidos.
Marca: DWK Life Sciences 212262401
69.12 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
Gracias a sus propiedades excepcionales, como la excelente resistencia química, el comportamiento casi inerte y la alta temperatura de uso, los matraces Erlenmeyer originales DURAN™ son ideales para su uso en laboratorios. Además, el grosor uniforme de las paredes, la mínima expansión térmica y la alta resistencia a los choques térmicos resultante son características excelentes. Por lo tanto, los matraces Erlenmeyer DURAN™ son especialmente adecuados para su uso con temperaturas muy altas y cambios de temperatura rápidos.
- El cuello ancho facilita el llenado y la limpieza
- Fáciles de mezclar gracias a su forma cónica
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
- Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
64 mm | |
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
10/Paq. |
100 ml | |
Preparación y cultivo de medios; almacenamiento y transporte; mezcla de varios componentes; calentamiento; soluciones de dilución; medición de cantidades líquidas; tamaños 25, 200, 300 y 2000 ml de tamaño ISO no DIN EN | |
Autoclavable |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30