Learn More
DWK Life Sciences Frasco de laboratorio DURAN™ GLS 80™, boca ancha, transparente, con revestimiento de protección, rosca GLS 80™, revestimiento de seguridad, graduado Código de producto.: 11796988
DWK Life Sciences Frasco de laboratorio DURAN™ GLS 80™, boca ancha, transparente, con revestimiento de protección, rosca GLS 80™, revestimiento de seguridad, graduado
Código de producto. 11796988 Tienda DWK Life Sciences Productos
500 ml
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3500 ml
5000 ml
Código de producto. 11796988
Marca: DWK Life Sciences 1160152
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Frascos de laboratorio de vidrio multifuncionales de boca ancha con revestimiento de seguridad protector.
Los frascos de laboratorio DURAN™ Original GL se han convertido los frascos multifuncionales de laboratorio de referencia desde su presentación en 1972. La versión revestimiento de protección de los frascos combina lo mejor de ambos mundos: vidrio de borosilicato 3.3 USP/EP Tipo I virtualmente inerte en el interior y una capa protectora de plástico de seguridad en el exterior. Los frascos están moldeadas con vidrio transparente de alta pureza, que luego se recubre con un revestimiento de plástico de PU transparente para reducir los riesgos de rotura del vidrio y las salpicaduras de líquido en caso de rotura. La combinación de materiales de alto rendimiento y un diseño ISO 4796-1 robusto les proporciona una larga vida útil. Los frascos cuentan con una escala de volumen graduada fácil de leer y una zona de marcado en esmalte blanco permanente. Código de rastreo permanente en cada frasco para la trazabilidad del lote de fabricación. El revestimiento de seguridad cumple las normas de ASTM E1522 y es totalmente esterilizable en autoclave a 121 o 134 °C.
  • El revestimiento proporciona protección contra arañazos, fugas* y salpicaduras* (* solo válido para frascos de un volumen de hasta 5000 ml)
  • Protección contra los rayos UV de hasta aprox. 380nm de longitud de onda debido al revestimiento externo
  • Fácil acceso al contenido del frasco gracias al ancho diámetro del cuello
  • Diseño de rosca especial para una apertura y cierre rápidos en menos de un giro
  • Llenado y vertido óptimos y limpieza especialmente sencilla
  • Las cucharas, espátulas y pinzas pueden manipularse con facilidad
  • Incluso los embudos de gran volumen se pueden insertar en los frascos sin ninguna dificultad
  • Gran estabilidad debido a la gran superficie de la base
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Para utilizar con (aplicación) Esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos; recogida de muestras; recipiente de cultivo; almacenamiento de medios y reactivos; transporte y transporte; depósito de manipulación de líquidos
Incluye Con tapón de rosca y anillo de vertido de PP (azul)
Material Vidrio de borosilicato (3.3), polipropileno
Cantidad 10/paq.
Tamaño de rosca (métrico) GLS 80
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 101 mm
  • GL 45 Protect bottles
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      GL 45 Protect bottles
    • GLS 80 Bottles
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        GLS 80 Bottles
      Título del producto
      DWK Life Sciences Frasco de laboratorio DURAN™ GLS 80™, boca ancha, transparente, con revestimiento de protección, rosca GLS 80™, revestimiento de seguridad, graduado >