Learn More
DWK Life Sciences Frasco cilíndrico para cultivos celulares, con rosca DIN, GL 45 DURAN™ Código de producto.: 15464650
Fecha estimada de envío: 16-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
DWK Life Sciences Frasco cilíndrico para cultivos celulares, con rosca DIN, GL 45 DURAN™
Código de producto. 15464650 Tienda DWK Life Sciences Productos
3500 ml
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2000 ml
3500 ml
Código de producto. 15464650
Marca: DWK Life Sciences 217728651
Fecha estimada de envío: 16-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los frascos cilíndricos están diseñados especialmente para la producción masiva de células y virus y proporcionan la mayor superficie de crecimiento horizontal y periférica posible.
La microbiología es un área importante de la biología y la medicina y se dedica al estudio de los microorganismos (bacterias, hongos, protozoos o virus) y sus hábitats y condiciones de vida. Los frascos cilíndricos roller se colocan en posición horizontal en un aparatos para frascos roller y se utilizan para la producción masiva de células y virus. Los frascos cilíndricos proporcionan la mayor superficie de crecimiento horizontal y periférica posible. Tienen una excelente claridad óptica.
  • El tamaño del frasco permite la producción masiva de células y virus
  • Con rosca DIN y tapa roscada en PBT para un cierre hermético
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 3500 ml
Para utilizar con (aplicación) Producción de masas de células y virus; preparación y cultivo de medios; preparación de cultivos; cultivo líquido; almacenamiento y transporte de cultivos líquidos
Material Vidrio de borosilicato (3.3), polipropileno
Cantidad 1 unidad
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 110 mm
Título del producto
DWK Life Sciences Frasco cilíndrico para cultivos celulares, con rosca DIN, GL 45 DURAN™ >