Learn More
DWK Life Sciences Tapón de rosca GL 45 DURAN™ YOUTILITY™
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Tapón de rosca GL 45 DURAN™ YOUTILITY™; Para usar con (equipo): Frascos DURAN™ GL 45
Descripción
- El tapón está moldeado con un polímero PMP transparente y no tóxico, ideal para aplicaciones de laboratorio que requieren una alta transmisión de la luz.
- Los tapones tiene códigos de rastreo para la trazabilidad. El código de rastreo se puede utilizar para descargar el certificado de conformidad específico de un lote de productos.
- Alta transparencia (baja opacidad) a la luz visible que es equivalente al vidrio de borosilicato DURAN™
- Compatible con todos los frascos y matraces de laboratorio de vidrio con una rosca GL 45
- Esterilizables en autoclave a 121 o 134 °C, por lo que es adecuado para todos los frascos y matraces de cultivo GL 45
- Código de rastreo para trazabilidad
- Cómodo diseño de tapón sin revestimiento YOUTILITY™ con agarres externos ergonómicos
- Seguro con excelente resistencia química: polímero no tóxico, sin BPA ni halógenos, inocuo para contacto con alimentos (en general, como el polipropileno)
- El polímero PMP puede soportar una exposición intermitente a temperaturas de hasta 160 °C
Especificaciones
Especificaciones
Procedimiento de limpieza | Compatible con lavadoras de laboratorio |
Color | Transparente |
Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de algas, Cultivo de bacterias fotosintéticas, Cultivo de bacterias fotosintéticas |
Material | PMP |
Temperatura máxima | 160 °C |
Cantidad | 10 |
Esterilidad | No estéril |
Peso (métrico) | 13 g |
Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
Certificaciones/conformidad | Los resultados de calibración de los instrumentos volumétricos con este certificado se refieren a un lote de calibración. |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
Days
58Hours
20Minutes
30Seconds
37New Offer Ahorre hasta un 70%
Título del producto
DWK Life Sciences Tapón de rosca GL 45 DURAN™ YOUTILITY™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido