Learn More
DWK Life Sciences Etiqueta DURAN™ YOUTILITY™, autoadhesiva imprimible
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Poliéster blanco
Descripción
Un etiquetado exacto y fiable de las muestras científicas es un factor clave en el éxito del trabajo de laboratorio. Las etiquetas contienen información importante y el etiquetado que no se ha hecho cuidadosamente puede ser perjudicial para los resultados de la investigación. Las etiquetas son la base para el funcionamiento en la gestión de frascos de laboratorio.
- Ideales para su uso en refrigeradores, congeladores, autoclaves, incubadoras y baños de agua, debido a un amplio campo de aplicaciones térmicas
- Se pueden imprimir con impresoras de oficina o copiadoras, y rotular con marcadores de laboratorio técnicos
- Pese a su alta adherencia, las etiquetas son fáciles de despegar, ahorrando así tiempo durante la limpieza
- Hay disponible una aplicación web gratuita y de fácil manejo para personalizar las etiquetas
- Resistente a los productos químicos típicos de laboratorio, como desinfectantes y disolventes
- Las etiquetas no son peligrosas y no contienen metales pesados tóxicos
Especificaciones
Especificaciones
Color | Blanco |
Para utilizar con (aplicación) | Etiquetado de frascos YOUTILITY; etiquetado de muestras |
Material | Poliéster |
Cantidad | 1 x 100 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
Days
58Hours
12Minutes
43Seconds
9New Offer Ahorre hasta un 70%
Título del producto
DWK Life Sciences Etiqueta DURAN™ YOUTILITY™, autoadhesiva imprimible >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido