Learn More
Sartorius Balanza de precisión Entris™ II, ajuste interno
Balanza de precisión Entris™ II con ajuste interno, que ofrece isoCAL, tecnología LED táctil y 12 aplicaciones integradas a un precio asequible. Cada balanza ofrece calidad, valor y uniformidad.
Marca: Sartorius BCE653I-1CEU
2460.14 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24377" para aplicar la oferta.
Descripción
- No importa lo que esté pesando, la nueva balanza Entris™ II es siempre la opción correcta.
- Con un valor inigualable y respaldado por casi 150 años de experiencia en ingeniería alemana, Entris™ II viene en dos líneas de productos, por lo que podrá encontrar la balanza que satisfaga sus necesidades de pesaje específicas.
- Con más de 40 modelos a elegir, es seguro que dará con un modelo para satisfacer sus necesidades básicas de pesaje.
Especificaciones
CEU | |
650 g | |
1 mg | |
CEU Balanza electrónica de carga superior | |
Balanza de precisión |
RS232, USB C | |
Pantalla táctil | |
PBT, vidrio, acero inoxidable | |
≤1,5 seg. | |
100 - 240 VCA (±10%), 50 - 60 Hz, 0,2 A |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.