Learn More
Eppendorf™ Gradillas para PCR apilables
GREENER_CHOICE
Para la manipulación y el almacenamiento de tubos y placas
Marca:  Eppendorf™ 0030124545
164.35 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10258744
  • 171.00€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Compatible con tubos de 0,1, 0,2 y 0,5 ml y placas de 96 pocillos
  • Apilable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Varios
Tubos (0,1; 0,2 y 0,5 ml)
10/paq.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Eppendorf™ Gradillas para PCR apilables > Gradilla para PCR para placas de 96 pocillos y tubos de 0,1, 0,2 y 0,5 ml; 10/pack