Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyer con unión cónica esmerilada
Para la mezcla, el vertido y el almacenamiento de forma segura y sencilla de productos químicos en el laboratorio. Los matraces Erlenmeyer con unión cónica esmerilada Lenz Laborglasinstrumente™ se han fabricado con vidrio de borosilicato duradero DURAN™.
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 03021428
Descripción
- Conforme a DIN EN ISO 4797
- Con escala (volumen aprox./ml)
- Con etiqueta de inscripción
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
- Con junta cónica esmerilada, alta precisión cónica y excelente estanqueidad
Especificaciones
DIN EN ISO 4797 | |
50 ml | |
14/23 NS |
Junta cónica esmerilada, etiqueta de inscripción | |
Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran | |
51 mm |