Learn More
BRAND™ Accesorios de controlador de pipeta accu-jet™ pro
Eleva el control de pipetas al siguiente nivel. Entre los accesorios disponibles para el pipeteador BrandTech™ accu-jet™ pro se incluyen filtros de membrana de repuesto estériles y no estériles, adaptador de silicona con válvula antirretorno de PTFE, batería NiMH, recargador de 240 V y 60 Hz, y soporte para pared.
Marca: BRAND™ 26540
18.49 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
Entre los accesorios disponibles para el controlador de pipetas BrandTech™ Accu-jet™ pro se incluyen:- Filtros de membrana de repuesto estériles de 0,2 μm
- Filtros de membrana de repuesto no estériles de 0,2 μm
- Adaptador de silicona con válvula antirretorno de PTFE
- Recargador, 240 V, 60 Hz
- Batería NiMH para uso sin cables.
- El soporte de pared ahorra espacio.
Especificaciones
Gris | |
accu-jet S | |
Soporte de pared | |
Pipeteador accu-jet™ pro |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
12Hours
21Minutes
46Seconds
47New Offer Ahorre hasta un 92% -
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
29Hours
21Minutes
46Seconds
47 -
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
0Hours
2Minutes
13Seconds
12