Learn More
Etanodiol, extra puro, SLR, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de plástico
Descripción
C2H6O2, número CAS-107-21-1, alcohol de etileno, alcohol de glicol, 2-hidroxietanol, 1,2-etanediol, glicol, fridex, monoetilenglicol, tescol, 1,2-dihidroxietano, etilenglicol, 2,5 l, 196 °C, CHEBI:30742, incoloro, 62,06 g/mol, LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N, etano-1,2-diol, -13 °C, 2885
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | -13°C |
Color | Incolora |
pH | 5.5 to 7.5 |
Punto de ebullición | 196°C |
Envase | Frasco de plástico HDPE |
Cantidad | 2.5 L |
Densidad del vapor | 2.14 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 62.06g/mol |
Presión de vapor | 0.12mmHg at 20°C |
Forma física | Líquido viscoso |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 8
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ethylene glycol
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Extravagancia química
Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.Promo Code: 25908Expires: 2025-03-31
Título del producto
Etanodiol, extra puro, SLR, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido