Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bolsas de destinción de bromuro de etidio, con solución de activación
Marca:  Thermo Scientific Chemicals J62931.8U
Código de producto. 15420277
  • 130.65€ / 30 mm
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Para la eliminación de bromuro de etidio de soluciones y geles de nucleótidos
  • La capacidad máxima es de 5 mg de bromuro de etidio
  • También elimina las manchas de Coomassie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Ethidium bromide de-staining bags
with activation soln.
It is soluble in water.
25 Ea.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteY19K037 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/11/2024 Catalog NumberJ62931.8U
Número de loteU05K042 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/08/2024 Catalog NumberJ62931.8U
Número de loteT29K028 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/08/2024 Catalog NumberJ62931.8U
Número de loteQ03K005 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/04/2024 Catalog NumberJ62931.8U
Número de loteT31J003 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/10/2023 Catalog NumberJ62931.8U
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Bolsas de destinción de bromuro de etidio, con solución de activación > 25 unidad