Learn More
Gibco™ ExpiSf™ CD Medium
El medio CD Gibco™ ExpiSf™ es un medio químico definido, sin Yeastolate, sin suero, sin proteínas y sin material de origen animal específicamente diseñado para el cultivo de alta densidad, la transfección y la infección por baculovirus de las células de insectos (Spodoptera frugiperda) Sf9 adaptadas al crecimiento en suspensión.
Marca: Gibco™ A3767803
661.20 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
Descripción
- Ofrece una reproducibilidad y una fiabilidad altas de lote a lote
- Facilita la expresión de alto nivel de cultivos infectados por baculovirus, logrando rendimientos de proteínas tres veces más altos que los de las plataformas tradicionales de expresión de insectos
- Facilita el crecimiento de cultivos Sf9 en suspensión a densidades de aproximadamente 2 x 107 células/ml, con una viabilidad celular de >90 %
- Compatible con la infección de alta densidad de células Sf9 en suspensión con baculovirus recombinante
- Favorece el crecimiento, la transfección y la infección por baculovirus de las células Sf9 en formatos de cultivo desde placas de 24 pocillos profundos hasta matraces de agitación de >3 l
- Es una formulación lista para su uso que no requiere de suplementos
- Fabricado mediante un proceso certificado por la normativa ISO 13485 de acuerdo con la norma 21 CFR 820 sobre buenas prácticas de fabricación actuales para dispositivos médicos (cGMP)
El medio ExpiSf™ CD es un componente central del sistema de expresión ExpiSf. Para la expresión de proteínas de mayor nivel, el medio se utiliza en combinación con un potenciador de expresión de proteínas compatible, el potenciador ExpiSf, que se suministra como parte del kit de producción de proteínas ExpiSf (n.º A3767806). Las células Sf21 y High Five™ adaptadas a otros medios libres de suero disponibles en el mercado pueden adaptarse para su crecimiento en el medio ExpiSf CD, aunque se requiere adaptación secuencial y el crecimiento de alta densidad no está garantizado. El medio ExpiSf™ CD no se recomienda para cultivos celulares adherentes. Normalmente, las células se cultivan en matraces de estilo Erlenmeyer sobre una plataforma para agitadores en una incubadora de cultivo celular humidificado sin CO2.
Especificaciones
6 x 1000 mL | |
Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero | |
Líquido | |
ExpiSf™ |
6 frascos de 1000 ml, almacenar en lugar oscuro a 2–8 °C Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación |
|
Células de insectos | |
Temperatura ambiente |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Impulse la proteómica
Desbloquee avances en proteómica y ahorre de manera exclusiva.Promo Code: 25977Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 92%