Learn More
Grupo Stevanato Viales EZ-fill™ de DWK Life Sciences™
Los viales se ofrecen en configuraciones de nido y de cubeta y bandeja listos para usar, eliminando el contacto vidrio-vidrio para garantizar una calidad cosmética prístina. Los formatos preesterilizados están diseñados para la entrada directa en su operación de llenado aséptico, lo que le permite maximizar la eficiencia y minimizar el coste total.
Marca: Grupo Stevanato P05B2526.6492
Descripción
- Clean, depyrogenated, and sterilized ready-to-use (RTU) vials designed for pharmaceutical and contract manufacturing entities performing small to large batch aseptic parenteral packaging
- ISO 8362-1 2R, 4R, 6R, 10R, and 20R vials are manufactured from borosilicate type 1, 51 expansion glass, with European Blowback
- EZ-fill™ glass vials are available in nest and tub or tray configurations
- Nested configurations are designed for direct entry into flex fill, robotic, and combi filling operations
- Tray configurations are suitable for small batch and in-line filling operations
- Reduces total cost of ownership and time to market
- Vials ship with Certificate of Conformance (COC), lot control, and traceability documentation to decrease regulatory burdens
Especificaciones
20 mm | |
Borosilicate Glass | |
Estéril | |
Nest and Tub | |
Autoclavable | |
720/Pk. | |
No |
24 mm | |
No | |
10 mL | |
10R | |
45 mm | |
No | |
Aseptic Filling Equipment |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron