Learn More
Labconco™ Matraces Fast-Freeze™, solo base de matraz
Base de vidrio de borosilicato de alta resistencia para soportar temperaturas extremas y un alto nivel de vacío
Marca:  Labconco™ 7542400
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15133025
  • 159.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Requires : Se requieren adaptadores para acoplar los matraces a los puertos de la válvula de liofilización
Descripción
Descripción
Base de vidrio de borosilicato de alta resistencia para soportar temperaturas extremas y un alto nivel de vacío
  • Cuenta con una boca ancha para una carga rápida y una limpieza fácil
  • El fondo plano reduce los derrames y proporciona mejor equilibrio
  • Los matraces deben llenarse a no más de una tercera parte de su volumen, de manera que se alcance el área de superficie máxima y se garantice una liofilización eficiente
  • Las partes superiores, inferiores y el papel de filtro están disponibles por separado como componentes de repuesto
Especificaciones
Especificaciones
2,32 in
Vidrio de borosilicato
8,5 cm
1,5 lb
Ancha
5,9 cm
150 ml
3,34 in
Matraz
Reusable
Plano
0,7 kg
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Labconco™ Matraces Fast-Freeze™, solo base de matraz > 150 ml; dimensiones: 59,2x 85 cm (F x Al)