Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo Fiberlite™ F21-48 x 2
Soporte de protocolos de microvolúmenes con el rotor de ángulo fijo, provisto de una tapa de biocontención.
Marca: Thermo Scientific™ 75003664
Descripción
Soporte de protocolos de microvolúmenes con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ Fiberlite™ F21-48 x 2.
Características:
Rotor Fiberlite:
- Reduzca el tiempo de procesamiento con valores de fuerza g superiores mediante estos rotores de fibra de carbono ligeros.
- Garantice la integridad estructural con un diseño resistente a la corrosión y a la fatiga.
- Respaldado por una garantía de 15 años
Información para pedidos:
Los adaptadores para tubos se venden por separado en juegos de 24; también hay disponible un kit de renovación de juntas tóricas (021-489-021). Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.
Compatible con:
Serie Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ X1, X3, Sorvall ST 40, Multifuge™ X1, X3, Megafuge 40, SL40 y Eppendorf™ 5810/5804, serie Sorvall Legend T+, Multifuge 3+, frascos y tubos Sorvall Legend 23R, MR23i, Thermo Scientific™ Nalgene™
Nota:
†El rendimiento puede variar según el modelo de centrífuga
Especificaciones
Rotor de ángulo fijo Fiberlite F21-48 x 2 cy para Thermo Scientific Sorvall Legend X1 X3, Sorvall Legend ST40 | |
48 x 2 mL | |
15.200 rpm | |
455 | |
11 mm | |
45 ° | |
Sí |
Rotor de ángulo fijo | |
25.055 x g | |
5,1 cm | |
50 mm | |
Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Sorvall ST 40, Sorvall ST 16, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1, Megafuge 40, Megafuge | |
Tapa de biocontención | |
Eficiencia energética, menos residuos |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31