Learn More
BRAND™ Tubos de llenado para los dispensadores Seripettor BRAND, Dispensette S, Dispensette III y dispensadores para botellas orgánicas Dispensette
Tubos de llenado para todos los modelos de Seripettor BRAND y dispensador BRAND fabricados después de 1997
Marca: BRAND™ 708210
11.09 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
- 704536: tubo de llenado esterilizable en autoclave para Seripettor 250 mm, cada uno
- 704538: tubo de llenado esterilizable en autoclave para Seripettor 500 mm, cada uno
- Los tubos de llenado telescópicos se ajustan a la altura correcta sin necesidad de cortarlos.
- Su diseño exclusivo permite la aspiración de líquido desde el fondo del frasco, al tiempo que minimiza la aspiración de precipitados.
- Dos tubos de diferente diámetro: Uno para dispensadores de capacidad nominal de1 ml, 2 ml, 5 ml y 10 ml; y otro para dispensadores de capacidad nominal de 25 ml, 50 ml y 100 ml
- Cinco longitudes diferentes: 70-140 mm; 125-240 mm; 170-330 mm; 195-350 mm; 250-480 mm
Especificaciones
Tubos de llenado telescópicos para volumen nominal 0.5, 1, 2, 5, y 10 ml | |
FEP | |
Dispensette™ S (todos los modelos), III, Organic, TA y Seripettor™ pro | |
70 a 140 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
12Hours
14Minutes
20Seconds
27 -
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
0Hours
9Minutes
39Seconds
32