Learn More
Includes: Para garantizar la precisión, se suministra un certificado Traceable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO/IEC 17025 (1750.01) acreditado por A2LA. Este certificado indica la trazabilidad según las normas del NIST.
Requires :
15-081-148: Base de Logger-Trac y cable USB
15-081-150: Software MaxiThermal
Descripción
El dispositivo reutilizable con LCD activo permite visualizar inmediatamente la duración acumulada de la desviación de la temperatura de los valores MÍN/MÁX seleccionados por el usuario y descargarla si es necesario. El registrador de temperatura Fisher Scientific™ Traceable™ Logger-Trac™ se utiliza para monitorizar el material durante el almacenamiento, la manipulación y el transporte.
- Muestra la duración de alarma acumulada de los valores mín./máx. seleccionados por el usuario
- Se integra con el software MaxiThermal para un análisis completo de los datos
- Reutilizable/reprogramable
- Tamaño: 2,56 x 1,34 x 0,35 inches
- Peso: 18,5 gramos (0,65 onzas)
- Capacidad de almacenamiento: 7.680 lecturas
- Clasificación de impermeabilidad IP66
- Los termómetros Logger-Trac individuales están preprogramados con valores de alarma de 2 °C (bajo) y 8 °C (alto) y un intervalo de registro para permitir 30 días de registro (las lecturas se registran cada 5 minutos, 33 segundos)
La pantalla LCD activa muestra los siguientes datos importantes:
- Temperaturas actual, mín./máx
- Estado de grabación
- Tiempo de actividad
- Tiempo acumulado de alarma (excursión)
- Estado de cuarentena
- Alarma Tally
Certifications
Marcado CE
Especificaciones
Registrador de datos de temperatura | |
7680 lecturas | |
Visual | |
Pila de botón de litio CR2016 3 V | |
Batería y certificado trazable con numeración única | |
IP66 | |
Termistor de vidrio con chip cableaddo | |
±0.2 °C de 0 a 10 °C; ±1 °C si no | |
0,1 °C | |
2,56 pulg | |
0,65 oz |
LCD | |
Calibrado | |
Software MaxiThermal | |
un año de funcionamiento constante, 3 años de vida útil | |
CE, certificado trazable | |
Plástico ABS | |
Para la supervisión de material durante el transporte | |
2 minutos al mes | |
De -35 a +50°C | |
6.5 cm | |
18.5 g |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
14Hours
0Minutes
47Seconds
11 -
Fisherbrand
Grandes ofertas de Fisherbrand en los mejores productos
Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de FisherbrandPromo Code: 24163Expires: 2025-04-30
Days
14Hours
0Minutes
47Seconds
11 -
Fisherbrand
Grandes ofertas de Fisherbrand en los mejores productos
Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de FisherbrandPromo Code: 24163Expires: 2025-04-30
Days
14Hours
0Minutes
47Seconds
11
Es necesario contar con el software MaxiThermal™ para activar estos registradores de datos