Learn More
Fisherbrand™ Tubos de PCR de tapa plana y de cúpula de 0.2 ml
63.70 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
Con tapón de cierre a presión integrado
- Adecuado para bloques de termociclador de 0,2 ml
- 0,25 ml de volumen máximo al cerrarse
- Diseño de paredes finas
- Producción en sala limpia
- Polipropileno virgen
Especificaciones
Sin ARNasa, ADNasa ni ADN humano | |
0,2 ml | |
Bloques de termociclador de 0,2 ml para aplicaciones de PCR y almacenamiento de muestras | |
Plano | |
Tubos para PCR de pared fina |
Rojo | |
1000/caja | |
Polipropileno | |
Tubo |