Learn More
Fisherbrand™ Frascos lavadores de fácil apriete de 500 ml Código de producto.: 11745243
Añadir a la cesta
Fisherbrand™ Frascos lavadores de fácil apriete de 500 ml
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11745243
Azul, Water
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Natural
Rojo
Varios
Verde
Chemical Label:
Acetona
Agua desionizada
Agua destilada
Assorted Cleaning
Assorted Solvents
Etanol
Isopropanol
Jabón
Metanol
Saline
Sodium Hypochlorite (Bleach)
Universal
Water
Código de producto. 11745243
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Se suministran con tapones de polipropileno de color con membrana de PTFE (excepto 02-897-2, que tiene un tapón de HDPE).
Fáciles de llenar y listos para su uso
  • Boca ancha
  • Translúcidos y sin pulverización catódica
  • Con etiquetas serigrafiadas y codificadas por colores fáciles de leer
  • Las puntas pueden recortarse para aumentar el flujo
  • Cuando no se utilizan, las botellas liberan la presión interna sin gotear
La información de la etiqueta incluye:
  • Nombre químico
  • Códigos y símbolos de la Asociación Nacional de Protección contra incendios (NFPA)
  • Número del servicio de abstractos químicos (Chemical Abstract Service, CAS).
  • Códigos de peligro
  • Información sobre equipos de protección de laboratorio
  • Información de los órganos afectados
  • Nivel de llenado recomendado
  • Código de reciclaje de LDPE
  • Declaración de uso “Solo para dispensación y no recomendado para almacenamiento” sobre la capacidad de volumen del frasco
No se recomienda su uso por encima de 60 °C (140 °F).
Información de órdenes
Disponibles en cajas de seis unidades, todos con la misma etiqueta; en un pack de disolventes de seis frascos (cada uno etiquetado como acetona, agua desionizada, etanol, isopropanol, metanol y universal); o paquete de limpieza de seis frascos (cada uno etiquetado como acetona, lejía, agua desionizada, solución salina, jabón y universal).
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Energía renovable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 500 ml (17 oz)
Capacidad (métrico) 500 ml
Capacidad (imperial) 17 oz
Color Azul
Diámetro (imperial) 2,99 in
Incluye Membrana de PTFE
Material LDPE
Color del tapón Azul
Certificaciones/conformidad ISO 13485:2003.
Closure Included Sí
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Graduated No
Boca Ancha
Forma Cilíndrico
Altura (métrico) 173 mm
Tipo de producto Frasco lavador
Altura (imperial) 6,81 in
Chemical Label Water
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38-415 mm
Diámetro (métrico) 76 mm
Tipo de tapón Tapón de polipropileno
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24155
    Expires2025-04-30
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
  • Multiple Manufacturers
    Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorio
    Promo Code25721
    Expires2025-05-01
    New Offer
    Ahorrar ahora
Título del producto
Fisherbrand™ Frascos lavadores de fácil apriete de 500 ml >