Learn More
Fisherbrand™ Viales de rosca de vidrio transparente de clase A con tapones acoplados, con revestimiento de cono de PE Poly-Seal™
Con revestimientos de cono de Poly-Seal de polietileno de baja densidad
Marca: Fisherbrand™ 90L14-955-326
57.04 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "24127" para aplicar la oferta.
Includes: Tapones con cierre de rosca fenólicos de color negro incluidos
Descripción
Con revestimientos de cono Poly-Seal de polietileno de baja densidad
- Viales de uso general
- Fabricados con vidrio de borosilicato de tipo I clase A
- Los viales de estilo corto tienen un perfil bajo para una mayor estabilidad y almacenamiento de compuestos
- Envasados en bandejas particionadas
Compliance
Cumplen las normas de tipo I, clase A de ASTM™ y de tipo I de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Especificaciones
A | |
Transparente | |
Vidrio borosilicatado (Tipo 1 Clase A) | |
Sí | |
Para uso general | |
2 dr. | |
8 mL | |
Ajustado | |
144/Paq. | |
Vial |
LDPE | |
17 mm | |
No estéril | |
8 ml | |
144 | |
Poly-Seal™ | |
Fenólico | |
63 mm | |
ASTM, USP Tipo I | |
15-425 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
19Hours
22Minutes
47Seconds
2 -
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora -
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
Days
50Hours
22Minutes
47Seconds
2New Offer Ahorre hasta un 70%