Learn More
Fisherbrand™ Rotuladores indelebles
Descripción
Los bolígrafos marcadores permanentes Fisherbrand™ escriben en vidrio, película, madera, plástico, metal, caucho y porcelana. Ideales para marcar bolsas de muestras, microscopios o portaobjetos fotográficos, instrumental de vidrio de laboratorio y mucho más. Escriben en todas las superficies.
- Produzca líneas precisas y ultrafinas de 0,3 mm de ancho
- La tinta permanente, impermeable y a prueba de golpes, se seca casi al instante
- El tapón hermético evita que se seque y garantiza la escritura instantánea incluso después de un almacenamiento prolongado
- Su única pata larga de acero inoxidable permite escribir con precisión en un espacio reducido
Información de órdenes
El surtido incluye seis bolígrafos de color negro opaco, dos de color rojo vívido, dos de color azul y dos de color verde
Especificaciones
0.3 mm Ultra Fine | |
Azul | |
Bolígrafos marcadores ideales para muestras de laboratorio, portaobjetos de microscopio, portaobjetos fotográficos, vasos de precipitados de vidrio y de plástico y bolsas de muestras de plástico | |
0,3 mm |
Marcador permanente | |
Acero inoxidable | |
6 paq. |