Learn More
Fisherbrand™ Probetas graduadas de polipropileno
Calibrados “para contención/administración” a 20 °C.
Marca: Fisherbrand™
17.87 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.21000kg
Descripción
Calibrados para contención/administración a 20 °C.
- Probetas translúcidas
- Graduaciones moldeadas grandes y fáciles de leer
- Gran base redonda que cuenta con estrías para ofrecer refuerzo y estabilidad
- Boquilla de vertido de grandes dimensiones; el tamaño de 10 ml tiene una parte superior cónica para facilitar el llenado y el vertido
- No humectantes
- Resistentes a productos químicos
- transparente
Especificaciones
10 ml | |
ASTM | |
0,2 ml | |
0.2mL | |
Circular |
Polipropileno | |
Para contención, Para administración | |
Esterilizable en autoclave | |
Redondo | |
Probeta graduada |