Learn More
Fisherbrand™ Vasos de precipitados de vidrio de perfil bajo de uso intensivo reutilizables
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Descripción
Los vasos de precipitados de vidrio de perfil bajo y alta resistencia reutilizables Fisherbrand™ cuentan con una construcción sólida ideal para soportar golpes mecánicos y otras aplicaciones agresivas. La boquilla está diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo.
- Paredes gruesas y uniformes
- Borde superior mecanizado uniformemente con grosor de pared adicional
- Área de marcado de acabado mate duradero
- Escala graduada en blanco
Compliance
Diseñada según los requisitos de la especificación ASTM™ E 960, tipo II.
Especificaciones
Especificaciones
Exactitud | ±5% |
Capacidad (imperial) | 13,52 oz |
Descripción | Vaso de precipitados |
Diámetro exterior (imperial) | 3,03 in |
Diámetro exterior (métrico) | 7,7 cm |
Capacidad (métrico) | 400 ml |
Material | Vidrio de borosilicato |
Para utilizar con (aplicación) | Resistencia mecánica y durabilidad excelentes, seguridad avanzada cuando se usa en condiciones extremas, como el lavado mecanizado y la manipulación brusca |
Intervalo de graduación | De 25 a 325 ml |
Altura (imperial) | 4,48 in |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
23Hours
19Minutes
32Seconds
21
Título del producto
Fisherbrand™ Vasos de precipitados de vidrio de perfil bajo de uso intensivo reutilizables >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido