Learn More
Euro Protection™ Mascarillas de plegado plano, FFP3 NR D SL
Las mascarillas de plegado plano FFP3 NR D SL Euro Protection™ están fabricadas de polipropileno SMS suave e incluyen un elástico para apretar sin látex.
Marca:  Euro Protection™ 23305
Código de producto. 12083196
  • 692.00€ / paquete de 240
Fecha estimada de envío: 09-07-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Descripción
  • Capa exterior: SMS, polipropileno
  • Medios de filtro: Polipropileno electrostático fundido
  • Capa interior: Polipropileno suave (SMS)
  • Elástico ajustable: Caucho sintético sin látex
  • Clip nasal: Polietileno reforzado
Especificaciones
Especificaciones
EN 149:2001 + A1:2009
Polipropileno electrostático fundido
Caucho sintético sin látex
Polietileno reforzado
19 g
SMS, polipropileno
Sí
Polipropileno suave (SMS)
20/caja., 12 cajas/caja
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Euro Protection™ Mascarillas de plegado plano, FFP3 NR D SL > 19 g