Learn More
Molecular Probes™ Kit de ensayo de calcio Fluo-4 Direct™
Kit de ensayo de calcio Fluo-4 Direct™
Marca:  Molecular Probes™ F10473
3435.20 EUR hasta el 2025-03-28
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10637215
  • 4570.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
El kit de ensayo de calcio Fluo-4 Direct™ se ha formulado para proporcionar un ensayo de calcio fluorescente y homogéneo que cumple lo siguiente:
1. Se carga fácilmente en las células
2. Logra una gran ventana de ensayo y
3. Suprime la fluorescencia de fondo generada desde el indicador de calcio en medios completos con poca o ninguna repercusión sobre la fluorescencia celular específica
Esta fórmula avanzada permite que el ensayo se ejecute en un simple formato de «solo adición» en presencia de medios con suero. Fluo-4 Direct™ es la tercera incorporación a la familia de reactivos de detección de calcio Fluo-4. Tanto Fluo-4 AM como Fluo-4 NW requieren la extracción del medio antes la detección del ensayo, pero Fluo-4 NW añade comodidad mediante la inclusión del reactivo PowerLoad™ para facilitar la carga de la célula. El kit de ensayo de calcio Fluo-4 Direct™ es similar a Fluo-4 NW en que ambos están formulados con PowerLoad™ para facilitar la carga de células, pero es único porque puede utilizarse en presencia de los medios de cultivo completos y suprime con eficacia la fluorescencia de fondo sin sacrificar la fluorescencia celular específica generada en el ensayo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Verde
Fluorescente
Microscopio confocal, Microscopio de fluorescencia, Instrumentos de alto contenido, Lector HTS, Lector de microplacas, Generador de imágenes de fluorescencia
A base de colorantes fluorescentes
Polvo
Molecular Probes™
Temperatura ambiente
  • Reactivo de ensayo de calcio Fluo-4 Direct™ de 1 l (componente A)
  • Probenecida de 1,54 g (componente B)
  • Almacenar a ≤ -20 °C. Desecar y proteger de la luz.
Viabilidad y proliferación celulares
Kit de ensayo de calcio
Visible
Productos químicos
1000 ml
Núcleo, orgánulos, citoplasma
Documentos
Manuals
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote3071379 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/10/2024 Catalog NumberF10473
Número de lote3046060 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/09/2024 Catalog NumberF10473
Número de lote2997046 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/07/2024 Catalog NumberF10473
Número de lote2971411 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/06/2024 Catalog NumberF10473
Número de lote2795207 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/10/2023 Catalog NumberF10473
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Molecular Probes™ Kit de ensayo de calcio Fluo-4 Direct™ > 1 x 1 l