Learn More
Thermo Scientific™ Estantes de repuesto para congeladores Forma™
Utilice estantes de repuesto para congeladores Thermo Scientific™ Forma™ con congeladores verticales Forma series 8600 y 900.
Marca:  Thermo Scientific™ 224135
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11756479
  • 213.06€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-08-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Utilice estantes de repuesto para congeladores Thermo Scientific™ Forma™ con congeladores verticales Forma series 8600 y 900.
  • Acero inoxidable
  • Los kits incluyen los elementos de montajeLos kits incluyen los elementos de montaje.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Kit de estantes
489,8 L
Plata
17,3 pies cúb.
Vertical
Congeladores verticales con capacidad para 368 l (13 pies cúbicos)
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Estantes de repuesto para congeladores Forma™ > Kit de estantes; para 17,3 pies cúbicos