Learn More
Cloruro de fumarilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10413035
Cloruro de fumarilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10413035
25 mL, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10413035
Marca: Thermo Scientific Acros 165970250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 627-63-4
Fórmula molecular C4H2Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 152.96
Número MDL MFCD00000733
Clave InChI ZLYYJUJDFKGVKB-OWOJBTEDSA-N
Sinónimo fumaryl chloride, fumaroyl dichloride, fumaroyl chloride, fumarylchlorid, chlorure de fumaryle, fumarylchlorid czech, 2-butenedioyl dichloride, e, 2-butenedioyl dichloride, 2e, dichlorid kyseliny fumarove, fumaryl dichlorideMostrar másMostrar menos
PubChem CID 5325504
Nombre IUPAC dicloruro de (E)-but-2-enodioilo
SMILES C(=CC(=O)Cl)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fumaryl chloride
Nombre de nota 95%
Punto de fusión -2.0°C
Color Amarillo
Densidad 1.4100g/mL
Punto de ebullición 161.0°C to 164.0°C
Temperatura de inflamación 73°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCOCH=CHCOCl
Índice de refracción 1.4980 to 1.5010
Cantidad 25 mL
Beilstein 02, 743
Gravedad específica 1.41
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.96
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0465765 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/09/2024 Catalog Number165971000,165975000,165970250
Número de loteA0453410 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/08/2023 Catalog Number165971000,165975000,165970250
Número de loteA0396762 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number165971000,165975000,165970250
Número de loteA0413901 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/05/2022 Catalog Number165971000,165975000,165970250
Número de loteA0436251 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/11/2021 Catalog Number165971000,165975000,165970250
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Fumaryl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de fumarilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >