Learn More
Fisherbrand™ Cajas de almacenamiento radiológicas
Perfectas para la protección contra la radiación beta o gamma, estas cajas de radiación gamma Midi Duo con tapa abisagrada y cubiertas giratorias centrales se utilizan en muchos entornos de investigación y científicos y otros entornos de laboratorio.
Marca:  Fisherbrand™ CSR-BDUOG
Código de producto. 12337137
  • 1035.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-08-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Caja Gamma Midi Duo 2 Pig-Pen 7 x 10 x 6 cm
  • Las cajas de almacenamiento Cleaver Scientific están fabricadas con tapas abisagradas y admiten insertos intercambiables que alojan microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon.
  • También se suministra una gama de contenedores de suelo y de sobremesa con patas antideslizantes y tapas abisagradas.
  • Estas sirven como una solución perfecta para el almacenamiento a corto plazo de desechos radiactivos o radioisótopos.
  • Los cubos de almacenamiento beta y gamma están disponibles en cinco tamaños, y los dos modelos de cubos más grandes tienen ruedas para facilitar el transporte.
  • También se pueden comprar bolsas con cordón ajustable de alta resistencia opcionales.
Especificaciones
Especificaciones
Para sostener microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon
60mm
Microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon
Caja de almacenamiento radiológica
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Cajas de almacenamiento radiológicas > Altura: 60mm