Learn More
Gibco™ Matriz de la membrana basal de factor de crecimiento reducido lista para usar y cualificada para hESC Geltrex™
Matriz de la membrana basal de factor de crecimiento reducido lista para usar y cualificada para hESC Geltrex™
Marca: Gibco™ A1569601
106.40 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
La matriz de membrana basal con factor de crecimiento reducido listo para su uso y cualificado para hESC Geltrex es una forma soluble de membrana basal extraída de los tumores murinos Engelbreth-Holm-Swarm (EHS). Esta versión prediluida de la matriz puede cogerse directamente del refrigerador y dispensarse en placas de cultivo celular sin necesidad de manipulación adicional. La matriz de membrana basal lista para su uso y cualificada para hESC Geltrex está optimizada para aplicaciones de cultivo de células madre en las que se emplean sistemas de medios StemPro hESC SFM. Para el cultivo de células madre utilizando el medio StemFlex o el sistema de medios Essential 8, utilice la matriz de membrana basal del factor de crecimiento reducido cualificada para hESC y sin LDEV GeltrexLa matriz lista para su uso y cualificada para hESC Geltrex posee las características siguientes:
• Uniformidad: la predilución con una concentración de 1:100 garantiza una concentración de proteínas óptima para la fijación de células madre en placas de cultivo celular estándar
• Estabilidad: el almacenamiento a 4 °C elimina la necesidad de realizar la descongelación sobre hielo durante la noche
• Rentabilidad: el formato listo para usar ahorra varios pasos de preparación y reduce la posibilidad de que se produzcan fallos en el producto
Variabilidad reducida
La matriz lista para su uso y cualificada para hESC Geltrex se proporciona como una dilución de 1:100 en una solución tamponada que puede añadirse directamente a las placas de cultivo celular para el revestimiento. Cada lote está preparado con la concentración de proteínas adecuada para una óptima fijación de células madre, lo que minimiza la necesidad de calcular esquemas de dilución para cada lote de la matriz.
Fiable
Diseñada para un almacenamiento a 4 °C durante la vida útil del producto, esta matriz puede conservarse en el refrigerador junto con los medios de cultivo celular; se acabaron las descongelaciones durante la noche en baños de hielo chapuceros y se acabó el riesgo de gelificación prematura. Además, cada lote está cualificado funcionalmente mediante células madre embrionarias humanas y se somete a pruebas para asegurar que está libre del virus elevador de lactosa deshidrogenasa (LDEV), por lo que es un producto seguro para todos los laboratorios de cultivo celular.
Rentable
La matriz lista para su uso y cualificada para hESC Geltrex elimina varios pasos; no más congelación, descongelación, dilución y generación de alícuotas. Este producto es un verdadero sistema de ahorro de tiempo.-9.
Especificaciones
Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz. | |
Factor de crecimiento reducido | |
Cultivo celular adherente | |
Basement Membrane Matrix | |
Estéril | |
Bajo | |
Geltrex™ | |
50 mL |
Células madre (hematopoyéticas, neuronales, mesenquimales, de ratón, embrionarias, IPS: pluripotentes inducidas, humanas) | |
0,12 x 0,18 mg/ml | |
Líquido | |
Sin suero | |
Sin rojo fenol | |
Frasco(s) | |
Válido para células madre embrionarias (ES) | |
Ratón |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Seguridad y manipulación
- Geltrex hESC-qualified Ready-To-Use Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: acetic acid
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
963736 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | A1569601 |
963742 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | A1569601 |
963744 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | A1569601 |
963746 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | A1569601 |
963762 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | A1569601 |