Learn More
Fisherbrand™ Barra de agitación gigante de PTFE
Diseñadas para su uso en recipientes y viales de gran tamaño. Estos modelos gigantes de barras agitadoras magnéticas con revestimiento de PTFE son esterilizables en autoclave.
4.38€ - 42.90€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Sí |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
Color | Blanco |
Para utilizar con (equipo) | Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& |
Código de producto | Marca | Forma | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Forma | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10379640
|
Fisherbrand™
001.3108 |
Cilíndrico, Anillo de pivote | 108mm | 24mm |
27.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10074400
|
Fisherbrand™
001.3159 |
Cilíndrico, Anillo de pivote | 159 mm | 24 mm |
36.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10410211
|
Fisherbrand™
001.357 |
Cilíndrico, Anillo de pivote | 57 mm | 24 mm |
11.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10166330
|
Fisherbrand™
001.2108 |
Cilíndrico | 108mm | 27mm |
42.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
10369640
|
Fisherbrand™
001.2159 |
Cilíndrico | 159 mm | 27 mm |
32.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10470011
|
Fisherbrand™
001.257 |
Cilíndrico | 57 mm | 27 mm |
13.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11868932
|
Fisherbrand™
001.480 |
Triangular | 80 mm | 14 mm |
25.65€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10480971
|
Fisherbrand™
001.480 |
Triangular | 80 mm | 14 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10688071
|
Fisherbrand™
001.4110 |
Triangular | 110 mm | 36 mm |
32.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12706108
|
Fisherbrand™
001.4136 |
Triangular | 136 mm | 36 mm |
40.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Barra de agitación magnética estable de uso general
- Diseñada para su uso en recipientes grandes y viales
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Sí | |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Blanco | |
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Barra de agitación gigante de PTFE