Learn More
Gibco™ Medio basal AmnioMAX™ C-100
GREENER_CHOICE
Parte del kit utilizado para preparar el medio totalmente suplementado AmnioMAX C-100 Gibco desarrollado para cultivo a corto plazo de células del líquido amniótico humano para estudios citogenéticos y procedimientos de diagnóstico in vitro
Marca:  Gibco™ 17001082
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10538065
  • 85.25€ / 90 ml
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
El medio completo AmnioMAX C-100 Gibco es un kit de dos partes para la preparación de un medio completo que no requiere suplementos adicionales.
  • Calidad y pruebas de rendimiento
  • Cada lote del medio completo AmnioMAX C-100 Gibco se ha probado en un laboratorio de citogenética de referencia certificado en EE. UU. para garantizar un rendimiento superior en todo momento
  • Las muestras de líquido amniótico humano primario agrupadas se cultivan durante seis días en el medio completo AmnioMAX C-100 Gibco antes de medir el número total de colonias y el número total de colonias mitóticas
  • Además, cada lote se somete a pruebas de esterilidad, pH y osmolalidad
  • Formulación única y optimizada
  • El medio completo AmnioMAX C-100 Gibco contiene suero bovino fetal (SBF), gentamicina y L-glutamina para maximizar la fijación y el crecimiento celular
  • Cuenta con un sistema de amortiguación mejorado que proporciona una mayor estabilidad del pH durante las manipulaciones de los cultivos
  • Embalaje sostenible
Líquido amniótico y cultivo de vellosidades coriónicas, análisis celular, cultivo celular, proliferación celular, viabilidad celular, proliferación y función, clínica, investigación clínica y traslacional, citogenética, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
Gibco AmnioMAXC-100 Basal Medium is manufactured at a cGMP compliant facility, located in Grand Island, New York. The facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to ISO 13485 standards.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Líquido
Estéril con filtro
Glutamina
Medio basal C-100
Estéril con filtro
90 mL
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2474872 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number17001074,17001082
Número de lote2391474 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number17001074,17001082
Número de lote2474856 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number17001074,17001082
Número de lote2391472 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number17001074,17001082
Número de lote2425806 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number17001074,17001082
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Gibco™ Medio basal AmnioMAX™ C-100 > 90 ml
Uso previsto del producto: Para uso diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.