Learn More
Gibco™ DPBS, powder, no calcium, no magnesium
Dulbecco's Phosphate-Buffered Saline (DPBS) is a balanced salt solution used for a variety of cell culture applications, such as washing cells before dissociation, transporting cells or tissue, diluting cells for counting, and preparing reagents.
Marca: Gibco™ 21600010
Descripción
- La solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco (DPBS) es una solución salina equilibrada utilizada para diversas aplicaciones de cultivos celulares, tales como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de muestras de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos.
- Es necesario realizar formulaciones sin calcio ni magnesio para enjuagar los quelantes del cultivo antes de la disociación celular.
- Las formas de polvo del medio de cultivo celular Gibco™ requieren suplementos de bicarbonato sódico, ajuste de pH y filtración en el momento de la preparación.
- Almacenar entre 15 °C y 30 °C
Modificado de la siguiente manera
- Sin: calcio, magnesio, rojo de fenol
Para uso diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
Fabricado en unas unas instalaciones con buenas prácticas de fabricación en Grand Island, Nueva York (EE. UU.). Instalaciones registradas en FDA como fabricante de productos sanitarios. Certificadas según la norma ISO 13485
Especificaciones
Sin piruvato sódico | |
Condiciones de almacenamiento: 15 - 30 °C Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 36 meses a partir de la fecha de fabricación |
|
Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco (DPBS) | |
Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco | |
265 - 310 mOsm/kg | |
Sin rojo fenol | |
Polvo |
Libre de material de origen animal | |
Gibco™ | |
10 x 1 L | |
Cultivo de células de mamíferos | |
entre 7,2 y 7,7 | |
Temperatura ambiente | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2537347 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 21600069,21600010,21600044 |
2556442 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 21600069,21600010,21600044 |
2602659 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 21600069,21600010,21600044 |
2548448 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 21600069,21600010,21600044 |
2469944 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 21600069,21600010,21600044 |
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.