Learn More
Ansell™ Guantes pesados Gladiator™ serie 16-500
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Descripción
- Diseño ergonómico que se adapta la forma natural de la mano. Un guante con una más natural proporciona un mejor ajuste y hace que las tareas de manipulación sean más seguro.
- Buena amortiguación, buena resistencia al corte y buena comodidad.
- Acabado arrugado para agarre en superficies deslizantes y protección contra bordes afilados
- Revestimiento de caucho natural
- Construcción cortada y cosida
- Revestimiento de algodón de interbloqueo
- Acabado de inmersión 3/4
- Puños elásticos
Especificaciones
Especificaciones
Coating Material | Látex de caucho natural |
Latex Free | No |
Tipo de producto | Guantes de peso alto |
Tamaño | 8 |
Modelo | 16-500 |
Guantes con puño de color | Verde |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |
Revestimiento | Algodón interbloqueo |
Cantidad | 12 pares |
Resistente a | Buena amortiguación, buena resistencia a los cortes |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 6
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora
Título del producto
Ansell™ Guantes pesados Gladiator™ serie 16-500 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido