Learn More
Frascos redondos de HDPE natural Gosselin™ de 500 ml Código de producto.: 11753094
Añadir a la cesta
Frascos redondos de HDPE natural Gosselin™ de 500 ml
Código de producto. 11753094
Tapón de rosca con acolchado, Tresylene, CE, CE N°1935/2004
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tapón de rosca con acolchado
Tapón de rosca doble
Tapón de rosca individual
Material del cierre:
Polietileno
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tresylene
Certificaciones/conformidad:
CE, CE N°1935/2004
CE, CE N°1935/2004, ISO 11137
Código de producto. 11753094
Marca: Gosselin LR50006
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con HDPE. Los frascos redondos de HDPE natural Gosselin™ de 500 l están disponibles con cierre individual, doble o tapón a prueba de fugas.
  • Frascos de un solo uso, HDPE, redondos y cuadrados de 50 ml a 2.500 ml
  • Disponibles con una selección de tres tapones diferentes: Cierre individual: tapón de rosca profunda y de color rojo Cierre doble: tapón de rosca de color rojo y sello de polietileno Tapón de rosca a prueba de fugas, color rojo, con sello de tresylene (solo tamaños de 100 a 1.000 ml)
  • Los frascos tienen montado un tapón de rosca y se disponen en cajas
  • Disponibles asépticos o esterilizados mediante radiación con certificado de esterilidad desplegable
  • Los frascos de 2.500 ml tienen tapones blancos
  • Solo para investigación, a menos que se indique lo contrario
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Color Natural
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Longitud (métrico) 80 mm
Cantidad 140/paq.
Esterilidad No estéril
Anchura (métrico) 80 mm
Color del tapón Rojo
Certificaciones/conformidad CE, CE N°1935/2004
Closure Included Sí
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 136 mm
Material del cierre Tresylene
Diámetro (métrico) 58 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca con acolchado
Título del producto
Frascos redondos de HDPE natural Gosselin™ de 500 ml >