Learn More
Kimberly-Clark™ Limpiador de manos de uso frecuente de espuma de lujo Scott™
Jabón de manos de uso frecuente en espuma Scott™
Marca: Kimberly-Clark™ 6345
83.95 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Este jabón de manos higiénico es suave con la piel y proporciona una limpieza de manos profunda
- Los recambios de jabón en espuma Scott™
Especificaciones
Limpiador de manos | |
4 casetes electrónicos | |
40.6 oz. | |
4,8 kg |
Transparente | |
Hasta 2500 imágenes | |
1200 mL |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Título del producto
Kimberly-Clark™ Limpiador de manos de uso frecuente de espuma de lujo Scott™ > Capacidad métrica: 1200mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido