Learn More
Kimberly-Clark™ Dispensador de toallas de mano plegadas en C Aquarius™ blanco
Ideal para dispensar jabón líquido o espumoso con la máxima versatilidad y economía. Formato de alta capacidad fácil de recargar. Una solución inteligente que ahorra costes en áreas de uso frecuente con un sencillo mantenimiento.
Marca:  Kimberly-Clark™ 6954
37.82 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15242896
  • 52.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Dispensa toallas de mano plegadas sin necesidad de tocar el dispositivo, lo que ayuda a reducir la contaminación y la propagación de gérmenes.
  • El mantenimiento sin complicaciones reduce los costes en zonas de uso intensivo
  • Fácil de abrir y recargar, con una abertura para medir las necesidades de recarga
  • Diseño elegante y contemporáneo con un acabado en blanco, muy brillante, fácil de limpiar y sin trampas de polvo o suciedad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Dispensador de toallas de mano plegadas en C
420 x 320 x 151 mm
Plástico
1
Dispensador de toallas de mano adecuado para su uso en baños o laboratorios
Blanco
Paper Towel
Wall Mount
Hinged Lid with Front Opening
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Kimberly-Clark™ Dispensador de toallas de mano plegadas en C Aquarius™ blanco > Color: Blanco