Learn More
Thermo Scientific Chemicals Juego de cierre de bolsa de guantes HANDY-LOK
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
- Para su uso con bolsas de guantes de polietileno de 43,18 x 43,18 cm (17 x 17 pulg)
Especificaciones
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Bolsas de guantes de polietileno (43,18 x 43,18 cm [17 x 17 pulg]) |
Cantidad | 1 unidad |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 6
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Juego de cierre de bolsa de guantes HANDY-LOK >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido