Learn More
Gibco™ HBSS (10X), calcio, magnesio, sin rojo fenol
HBSS (10X), calcio, magnesio, sin rojo fenol
Marca: Gibco™ 14065072
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
La solución salina equilibrada de Hanks (HBSS) se utiliza para diversas aplicaciones de cultivos celulares, como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos. Las formulaciones con calcio y magnesio se utilizan generalmente como medios de transporte o para la preparación de reactivos. Ofrecemos una gran variedad de formulaciones de HBSS Gibco™ para una amplia gama de aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El HBSS Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de HBSS Gibco™ idéntico realizado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (14065-056). La instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
Las formas concentradas de HBSS Gibco™ requieren ajuste de pH y filtración en el momento de la preparación.
Especificaciones
Normas ISO 13485, FDA | |
Solución salina equilibrada de Hanks, 10 x 500 ml, líquida, concentración 10X, pH de 5,5 a 6,0, con calcio, magnesio, glucosa, 36 meses de vida útil, para cultivo celular de mamíferos | |
Líquido | |
Calcio, Magnesio, Glucosa | |
Cultivo de células de mamífero | |
10 x 500 mL |
De 15 a 30 °C | |
10 X | |
Solución salina equilibrada de Hanks | |
Sin bicarbonato sódico, Sin rojo fenol | |
Desde 5,5 hasta 6,0 | |
Para uso diagnóstico in vitro |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Título del producto
Gibco™ HBSS (10X), calcio, magnesio, sin rojo fenol > 10 x 500 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido