Learn More
Fisherbrand™ Viales headspace de vidrio con rosca de precisión
Disponible en fondo plano o redondo.
54.70€ - 68.60€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 22,5 mm |
---|---|
Material | Vidrio |
Para utilizar con (aplicación) | Headspace |
Estilo de cuello | Rosca de precisión |
Volumen residual (métrico) | <800 μl |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11506114
|
Fisherbrand™
18 09 1306 |
10,8 ml | Transparente |
54.70€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
12941221
|
Fisherbrand™
18 09 1307 |
20,6 ml | Transparente |
63.85€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
11526114
|
Fisherbrand™
18 09 1310 |
10,8 ml | Ámbar |
68.60€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12951221
|
Fisherbrand™
18 09 1311 |
< 20,6/ml | Ámbar |
67.75€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
Descripción
- Fondo plano
- Cuello de rosca o para encapsular DIN con parte superior biselada o plana
- Vidrio transparente o ámbar
Especificaciones
22,5 mm | |
Headspace | |
<800 μl | |
100 |
Vidrio | |
Rosca de precisión | |
Fondo redondo | |
ND18 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Viales headspace de vidrio con rosca de precisión